Merck
07817
Millipore
Oxidase Reagent according to Gaby-Hadley B
suitable for microbiology
Synonim(y):
Gaby-Hadley Reagent B
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 9308-1:2014
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
N,N-dimethyl-p-phenylenediamine (oxalate), 0.1 g
dist. water, 100 mL
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
przydatność
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Oxidase Reagent can be used to detect oxidase positive organisms. The reagent is colorless in its reduced state and dark purple in its oxidized state. On applying to an oxidase-positive colony, it changes color.
Zastosowanie
The reagent is used for detection of oxidase activity of a bacterial culture along with Oxidase Reagent A according to Gaby-Hadley.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neelima Garg
Laboratory Manual of Food Microbiology (2010)
Produkty
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Vibrio Detection
On the Trail of Campylobacter
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Zobacz wszystko
Protokoły
Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności zgodnie z normami EN-ISO 8523:1991 i EN-ISO 4832:1991.
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.