Merck
07589
Supelco
α-Mangostin
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
Klucz InChI
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Pochodna ksantonu wyizolowana z mangostanu(Garcinia mangostana). Działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie.
Pochodna ksantonu wyizolowana z mangostanu(Garcinia mangostana). Wykazano, że α-mangostyna indukuje apoptozę poprzez szlak mitochondrialny, zmniejsza proliferację komórek i hamuje nowotworzenie.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)