Merck
07345
Millipore
Odczynnik oksydazy według Gaby-Hadley A
suitable for microbiology
Synonim(y):
Odczynnik Gaby'ego-Hadleya A
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 9308-1:2014
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
ethanol (95%), 100 mL
α-naphtol, 1 g
opakowanie
pkg of 100 mL
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry.)
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
przydatność
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Odczynnik oksydazy A, według Gaby-Hadley, jest powszechnie stosowanym odczynnikiem laboratoryjnym wykorzystywanym w mikrobiologii do wykrywania bakterii wytwarzających oksydazę cytochromu c. Odczynnik jest przeznaczony do identyfikacji obecności tego enzymu, który odgrywa kluczową rolę w łańcuchu transportu elektronów u bakterii. Odczynnik jest przeznaczony do identyfikacji obecności tego enzymu, który odgrywa kluczową rolę w łańcuchu transportu elektronów i wskazuje na metabolizm oddechowy bakterii. Odczynnik A Gaby-Hadley zawiera alfa-naftol jako aktywny składnik odczynnika. Gdy organizm wytwarza oksydazę cytochromu c, odczynnik ulega reakcji zmiany koloru, zmieniając kolor z bezbarwnego na niebieski lub fioletowy. Ta zmiana koloru jest wynikiem pozytywnym, wskazującym na obecność aktywności oksydazy cytochromu c w badanym organizmie.
Zastosowanie
Odczynnik oksydazy A, według Gaby-Hadley, jest powszechnie stosowaną techniką laboratoryjną w mikrobiologii przemysłowej do rozróżniania szczepów bakterii na podstawie ich zdolności do wytwarzania oksydazy cytochromu c. Odczynnik Gaby-Hadley A zapewnia prosty i skuteczny sposób identyfikacji bakterii oksydazododatnich, takich jak Pseudomonas, Vibrio i niektóre gatunki Neisseria, jednocześnie dając negatywne wyniki dla organizmów, które nie mają aktywności oksydazy cytochromu c. w przemyśle spożywczym, napojów i farmaceutycznym.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Vibrio Detection
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
On the Trail of Campylobacter
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Zobacz wszystko
Protokoły
Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności zgodnie z normami EN-ISO 8523:1991 i EN-ISO 4832:1991.
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.