Key Documents
06295001
Stevia extract
secondary reference standard
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Stevioside (quantitative); Rebaudiosides A, B, C and D, Dulcoside A, Rubusoside, Steviolbioside, Stevioside (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1