Kluczowe dokumenty
05951501
Ylang-ylang oil
secondary reference standard
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
Cananga odorata
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Fitochemikalia: Octan geranylu (ilościowy); Octan benzylu, Linalool (jakościowy)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)