Merck
05284
Supelco
Triethylene glycol dimethyl ether
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
1700630
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
>4.7 (vs air)
Próba
≥98% (GC)
temp. samozapłonu
375 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Eter dimetylowy glikolu trietylenowego może być stosowany jako standard analityczny do ilościowego oznaczania analitu w próbkach wody przy użyciu testów biologicznych in vitro i chemicznej techniki przesiewowej.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)