04704
Glycidamide
analytical standard
Synonim(y):
2,3-Epoxypropanamide, Oxiranecarboxamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95% (qNMR)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)C1CO1
InChI
1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)
Klucz InChI
FMAZQSYXRGRESX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?