Merck
04570595
(−)-Isopulegol
primary reference standard
Synonim(y):
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1906573
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Klucz InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)