Kluczowe dokumenty
04287
Chlornitrofen
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,3,5-Trichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene, 4-Nitrophenyl 2,4,6-trichlorophenyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H6Cl3NO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H
Klucz InChI
XQNAUQUKWRBODG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Komentarz do analizy
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)