Kluczowe dokumenty
03811
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99 atom % D
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
159-160 °C
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
Opakowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?