Key Documents
02569
Lipase from Candida antarctica
lyophilized, powder, beige, ~0.3 U/mg
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fungus (Candida antartica)
Postać
powder
jakość
lyophilized
aktywność właściwa
~0.3 U/mg
kolor
beige
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Klucz InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)