Merck
02336
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agency
according to GB 4789.30-2016
Poziom jakości
sterylność
sterile
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Listeria spp.
Zastosowanie
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Komponenty
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)