Merck
00194
Sigma-Aldrich
ACES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.20
Beilstein:
2253770
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
linia produktu
BioUltra
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (T)
Formularz
powder or crystals
metody
electrophoresis: suitable
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
pozostałość po prażeniu (900°C)
≤0.05%
strata
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
przydatny zakres pH
6.1-7.5
pKa (25°C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.008
λ: 280 nm Amax: 0.005
ciąg SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
Klucz InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
ACES, czyli kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy, może być stosowany do badania buforów biologicznych i związków zwitterionowych. ACES został wykorzystany w badaniu do określenia poziomów ibuprofenu i flurbiprofenu w farmaceutykach za pomocą elektroforezy w strefie kapilarnej.
Inne uwagi
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.93-7.83, useful range 6.4-7.4); An efficient separator (pH gradient of less than 1 pH unit) in the resolution of protein systems by IEF; Improves phenotyping of α1-antitrypsin by isoelectric focusing on agarose gel
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rafifa Hamoudová et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 41(4), 1463-1467 (2006-05-12)
Capillary zone electrophoresis with spectrophotometric detection was used for the determination of ibuprofen (IB) and flurbiprofen (FL) in pharmaceuticals. The separation was carried out in a fused silica capillary (60 cm x 100 microm i.d. effective length 45 cm) at
Rabindra N Roy et al.
Journal of solution chemistry, 38(4), 471-483 (2010-02-18)
The values of the second dissociation constant p
D.D. Perrin et al.
Buffers for pH and Metal Ion Control, 43-43 (1974)
Comparison of three buffers used in the formulation of buffered charcoal yeast extract medium
Edelstein, P.H. and Edelstein, M.A.
Journal of Clinical Microbiology, 31, 3329-3330 (1991)
P. Gill
Electrophoresis, 6, 282-282 (1985)