Kluczowe dokumenty
28-3630
Sodium perborate tetrahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥95.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
10.0-10.4 (25 °C, 10 g/L)
mp
60 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?