Kluczowe dokumenty
28-2710
Sodium fluoride
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 0 °C)
Próba
≥97.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
993 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?