Kluczowe dokumenty
28-2430
Sodium citrate tribasic dihydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Klucz InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?