Merck
28-1320
Sigma-Aldrich
Silver nitrate
SAJ first grade, ≥99.8%
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
5.8 (vs air)
Próba
≥99.8%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
212 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • In Situ Fabrication of Silver Nanoparticle-Decorated Polymeric Vesicles for Antibacterial Applications...: W artykule omówiono zastosowanie azotanu srebra w syntezie polimerowych pęcherzyków dekorowanych nanocząstkami srebra, mających na celu wzmocnienie właściwości przeciwbakteryjnych. Podejście to stanowi znaczący postęp w rozwoju ukierunkowanych terapii przeciwbakteryjnych, ukazując rolę azotanu srebra w dziedzinie materiałoznawstwa medycznego (Zhang et al., 2024).
  • Impact of Metal Salt Oxidants and Preparation Technology on Efficacy of Bacterial Cellulose/Polypyrrole Flexible Conductive Fiber Membranes (Wpływ utleniaczy soli metali i technologii przygotowania na skuteczność elastycznych membran z włókien przewodzących...): Badanie to wykorzystuje utleniające właściwości azotanu srebra w celu zwiększenia przewodności i elastyczności membran z włókien polimerowych. Odkrycia przyczyniają się do postępu w elektronice do noszenia i czujnikach, demonstrując wszechstronność azotanu srebra w zastosowaniach inżynieryjnych (Tao et al., 2024).
  • Kontrola stanu redoks hydrochinonu/benzochinonu w półprzewodnikowych sprzężonych polimerach koordynacyjnych o wysokiej mobilności...: W artykule przedstawiono zastosowanie azotanu srebra w kontrolowaniu stanów redoks w polimerach półprzewodnikowych, podkreślając jego kluczową rolę w rozwoju wysokowydajnych materiałów elektronicznych. Badania podkreślają zastosowanie azotanu srebra w poprawie właściwości elektrycznych nowych materiałów polimerowych (Huang et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liming Wang et al.
ACS nano, 9(6), 6532-6547 (2015-05-23)
To predict potential medical value or toxicity of nanoparticles (NPs), it is necessary to understand the chemical transformation during intracellular processes of NPs. However, it is a grand challenge to capture a high-resolution image of metallic NPs in a single
Irina Blinova et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3456-3463 (2012-11-13)
Although silver nanoparticles (NPs) are increasingly used in various consumer products and produced in industrial scale, information on harmful effects of nanosilver to environmentally relevant organisms is still scarce. This paper studies the adverse effects of silver NPs to two
Tao Xu et al.
Organic letters, 14(21), 5416-5419 (2012-10-24)
A silver-catalyzed intramolecular oxidative aminofluorination of alkynes has been developed by using NFSI as a fluorinating reagent. This reaction represents an efficient method for the synthesis of various 4-fluoroisoquinolines and 4-fluoropyrrolo[α]isoquinolines.
Benjamin P Colman et al.
PloS one, 8(2), e57189-e57189 (2013-03-08)
A large fraction of engineered nanomaterials in consumer and commercial products will reach natural ecosystems. To date, research on the biological impacts of environmental nanomaterial exposures has largely focused on high-concentration exposures in mechanistic lab studies with single strains of
Lara Settimio et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 191, 151-157 (2014-05-20)
The fate and lability of added soluble Ag in soils over time was examined by measurement of labile metal (E-value) by isotopic dilution using the (110m)Ag radioactive isotope and the solid-phase speciation of Ag by X-ray absorption near edge structure