Key Documents
24-4820
Potassium iodate
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.5%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
mp
560 °C (lit.)
gęstość
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges