Kluczowe dokumenty
24-4670
Potassium hydroxide
JIS special grade, ≥85.0%
Synonim(y):
Caustic potash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
Próba
≥85.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
mp
361 °C (lit.)
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?