Kluczowe dokumenty
24-0630
Paraformaldehyde
CP
Synonim(y):
Polyoxymethylene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥90% (HCHO)
Postać
solid
temp. samozapłonu
572 °F
granice wybuchowości
73 %
dostępność
available only in Japan
metody
cell culture | mammalian: suitable
pH
4.0-5.5
mp
120-170 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges