Kluczowe dokumenty
23-0590
Oleic acid
SAJ first grade, ≥70.0%
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 176 °C)
Próba
≥70.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
oleic acid
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?