Key Documents
21-1710
Nitric acid
JIS special grade, 90.0-94.0%, fuming, density: 1.50
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
90.0-94.0%
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
pH
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
tw
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.50
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2