Kluczowe dokumenty
19-0180
Magnesium carbonate basic
CP
Synonim(y):
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Klucz InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)