Kluczowe dokumenty
13118
Magnesium carbonate basic
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
Synonim(y):
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
klasa czystości
purum
Formularz
powder (light)
skład
Mg (as MgO), ≥40%
zanieczyszczenia
≤0.005% heavy metals (as Pb)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
ciąg SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Klucz InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A stabilizer for phase formation
- IR high-pass transmittance filter
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?