Key Documents
18-0040
DL-Lactic acid
JIS special grade, 85.0-92.0%
Synonim(y):
2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
85.0-92.0%
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
tw
122 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C