Kluczowe dokumenty
15-1150
Iron(III) chloride hexahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 194 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
dostępność
available only in Japan
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?