Kluczowe dokumenty
13-1885
Hydrofluoric acid
SAJ first grade
Synonim(y):
HF
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
1.27 (vs air)
ciśnienie pary
25 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
Klucz InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?