Merck
348961
Sigma-Aldrich
Oxacyclotridecan-2-one
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
150-151 °C/23 mmHg (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C12H22O2/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-14-12/h1-11H2
Klucz InChI
DQGSJTVMODPFBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oksacyklotridekan-2-on jest laktonem (laktonem laurylowym). Powstaje w wyniku utleniania cyklododekanonu metodą Baeyera-Villigera.
Zastosowanie
Oksacyklotridekan-2-on może być stosowany w syntezie pochodnej kwasu tłuszczowego, kwasu(E)-11-metylo-12-oktadecenowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Kostichka et al.
Journal of bacteriology, 183(21), 6478-6486 (2001-10-10)
Biological oxidation of cyclic ketones normally results in formation of the corresponding dicarboxylic acids, which are further metabolized in the cell. Rhodococcus ruber strain SC1 was isolated from an industrial wastewater bioreactor that was able to utilize cyclododecanone as the
N M Carballeira et al.
Lipids, 33(6), 627-632 (1998-07-09)
The fatty acid composition of a Pseudomonas sp. (Alteromonas) and its host, the dinoflagellate Ostreopsis lenticularis, vectors in ciguatera fish poisoning, has been studied. The major fatty acids in O. lenticularis were 16:0, 20:5n-3, and 22:6n-3, but 18:2n-6, 18:3n-3, and
Coraline Simon et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 37, 121-133 (2016-10-19)
Endocrine activity of 65 compounds migrating from polycarbonate replacement plastic baby bottles was assessed using in vitro cell based assays (reporter gene assays) involving 7 nuclear receptors, i.e. human steroid hormones receptors (oestrogen, androgen, progesterone and glucocorticoid receptors), human thyroid
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The