Kluczowe dokumenty
13-1686
Hydrochloric acid
6 M
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Polecane produkty
product name
Hydrochloric acid solution, 6 M
ciśnienie pary
190 mmHg ( 25 °C)
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
6 M
6 N
tw
100 °C (lit.)
gęstość
1.1 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1