143007
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 M (6.0 N)
Synonim(y):
Wodny roztwór HCl
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
agency
suitable for EPA 1613
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
stężenie
6 M
metody
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
gęstość
1.1 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synteza nanoprętów tlenku cynku z prekursora boranu cynku: W niniejszym badaniu wykorzystano kwas solny do syntezy nanoprętów tlenku cynku, ważnych dla zastosowań w superkondensatorach. Podkreśla ono kluczową rolę kwasu solnego w badaniach nad nanomateriałami, przesuwając granice technologii magazynowania energii (Lefdhil et al., 2023).
- Ulepszona procedura trawienia i analizy krzemu w tkance roślinnej: Kwas solny jest wykorzystywany do trawienia tkanek roślinnych w celu analizy zawartości krzemu, usprawniając metodologie badań rolniczych i biologicznych. To zastosowanie odzwierciedla znaczenie kwasu solnego w badaniach naukowych wymagających precyzyjnego przetwarzania chemicznego (Langenfeld i Bugbee, 2023).
- Wewnątrzcząsteczkowa cyklizacja O-tosyloksy β-aminopropioamidoksymów tworząca wiązanie N-N(+) i reakcja wymiany jonowej: W tym badaniu kwas solny odgrywa kluczową rolę w syntezie organicznej, demonstrując swoją wszechstronność w rozwoju związków farmaceutycznych. Badanie zapewnia wgląd w syntezę złożonych związków organicznych, które są niezbędne w chemii medycznej (Kayukova et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1