Kluczowe dokumenty
09-1755
Ethylene glycol monophenyl ether
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
pH
7 (23 °C, 10 g/L)
bp
247 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?