Kluczowe dokumenty
09-1170
Ethyl cellulose
CP, viscosity 45 cP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
temp. samozapłonu
698 °F
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
lepkość
45 cP
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Klucz InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)