Kluczowe dokumenty
07-5560
1,5-Diphenylcarbazide
JIS special grade
Synonim(y):
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
dostępność
available only in Japan
mp
170-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
Klucz InChI
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?