Kluczowe dokumenty
07-4110
Dimethylamine solution
CP, 50% in H2O
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
50% in H2O
pH
14
gęstość
0.824 g/cm3
ciąg SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)