Merck
07-2970
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monobutyl ether acetate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2-(2-Butoxyethoxy) ethyl acetate, Butyldiglycol acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
Beilstein:
1771533
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
bp
245 °C (lit.)
gęstość
0.977 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 19(9), 981-989 (1989-09-01)
1. The in vitro hydrolysis of DGBA in rat blood and its in vivo metabolism and disposition in male Sprague-Dawley rats were studied. 2. DGBA (5 mM) was hydrolysed in rat blood to diethylene glycol monobutyl ether (DGBE) with a
J Laitinen et al.
Toxicology letters, 156(1), 117-126 (2005-02-12)
2-Methoxyacetic and 2-ethoxyacetic acids are well known toxic metabolites of 2-alkoxyethanols. The use of 2-alkoxyethanols is now restricted, and the regulations have forced manufacturers to find substitutive solvents, 2-(2-alkoxyethoxy)ethanols. 2-(2-Alkoxyethoxy)ethanols resemble 2-alkoxyethanols, and their most hazardous similarity is their ability
Delayed and immediate hypersensitivity to carbitols.
T A Dawson et al.
Contact dermatitis, 21(1), 52-53 (1989-07-01)