05-4560
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Chrome alum, Potassium chromium(III) sulfate dodecahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥97.0%
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: chromium
dostępność
available only in Japan
mp
89 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3