Kluczowe dokumenty
05-3040
Chlorobenzene
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
3.86 (vs air)
ciśnienie pary
11.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1178 °F
granice wybuchowości
7.1 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?