Kluczowe dokumenty
05-2660
Chloral hydrate
SAJ first grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Trichloroacetaldehyde hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.5%
dostępność
available only in Japan
mp
57 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
Klucz InChI
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?