Kluczowe dokumenty
05-1080
Calcium sulfate hemihydrate
CP, calcined
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
calcined
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O.[Ca++].[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ca.2H2O4S.H2O/c;;2*1-5(2,3)4;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;;/p-4
Klucz InChI
ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1