Kluczowe dokumenty
05-1050
Roztwór wzorcowy wapnia
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl, 1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
Synonim(y):
Calcium chloride solution
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl
przydatność
suitable for atomic absorption spectrometry
ciąg SMILES
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?