Kluczowe dokumenty
01-4750
Ammonium iodide
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 210.9 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
4.5-6.5 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3