Merck
SIK7914-10
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
InChI
1S/C6H8O6P2/c7-13(8,9)5-1-2-6(4-3-5)14(10,11)12/h1-4H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Klucz InChI
JHDJUJAFXNIIIW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)