Kluczowe dokumenty
699667
L,L-α,ε-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(2S,6S)-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
mp
~295 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
GMKMEZVLHJARHF-XEWADIPKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)