Kluczowe dokumenty
SAB5701206
Sigma-Aldrich
Anti-SOX2 Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anty-SOX2,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.48 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX2(6657)
Opis ogólny
Ten bezintronowy gen koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych HMG-box (SOX) związanych z SRY, zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i określanie losu komórek. Produkt tego genu jest wymagany do utrzymania komórek macierzystych w ośrodkowym układzie nerwowym, a także reguluje ekspresję genów w żołądku. Mutacje w tym genie są związane z hipoplazją nerwu wzrokowego i syndromiczną mikroftalmią, ciężką postacią strukturalnej wady wzroku. Gen ten znajduje się w intronie innego genu zwanego nakładającym się transkryptem SOX2 (SOX2OT). [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SOX2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)