Merck
01-3060
Sigma-Aldrich
Standardowy roztwór aluminium
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
Synonim(y):
Aluminum nitrate solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
przydatność
suitable for atomic absorption spectrometry
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)