Merck
01-1299
Sigma-Aldrich
Acrylamide
≥99.9%
Synonim(y):
2-Propenamide, Acrylic acid amide
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.08
Beilstein:
605349
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105305
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
2.45 (vs air)
ciśnienie pary
0.03 mmHg ( 40 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
solid
nie zawiera
Hydroquinone
dostępność
available only in Japan
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Klucz InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
do elektroforezy
Inne uwagi
Substancja ta została przetestowana pod kątem zgodności CE z kilkoma rodzajami ochrony rąk. Zobacz powiązane produkty poniżej, aby znaleźć zalecane rękawice do obsługi tego produktu.
zalecane rękawice chroniące przed rozpryskami
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thien Nguyen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(3), 630-637 (2009-01-23)
Progressive axonal degeneration follows demyelination in many neurological diseases, including multiple sclerosis and inherited demyelinating neuropathies, such as Charcot-Marie-Tooth disease. One glial molecule, the myelin-associated glycoprotein (MAG), located in the adaxonal plasmalemma of myelin-producing cells, is known to signal to
Yasuhiro Miyamoto et al.
PloS one, 9(10), e109637-e109637 (2014-10-15)
Lipoapoptosis occurring due to an excess of saturated free fatty acids such as palmitate is a key pathogenic event in the initiation of nonalcoholic fatty liver disease. Palmitate loading of cells activates the endoplasmic reticulum stress response, including induction of
Frederick G Westhorpe et al.
The Journal of cell biology, 209(6), 789-801 (2015-06-17)
Centromeres are defined by the presence of CENP-A nucleosomes in chromatin and are essential for accurate chromosome segregation. Centromeric chromatin epigenetically seeds new CENP-A nucleosome formation, thereby maintaining functional centromeres as cells divide. The features within centromeric chromatin that direct
Nam-Gyun Kim et al.
The Journal of cell biology, 210(3), 503-515 (2015-07-29)
The Hippo pathway is involved in the regulation of contact inhibition of proliferation and responses to various physical and chemical stimuli. Recently, several upstream negative regulators of Hippo signaling, including epidermal growth factor receptor ligands and lysophosphatidic acid, have been
Adnan Hashim et al.
Oncotarget, 5(20), 9901-9910 (2014-10-15)
PIWI-interacting small non-coding RNAs (piRNAs) are genetic and epigenetic regulatory factors in germline cells, where they maintain genome stability, are involved in RNA silencing and regulate gene expression. We found that the piRNA biogenesis and effector pathway are present in