Merck
01-0870
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-cysteine
SAJ special grade, 98.0-102.0%
Synonim(y):
LNAC, NAC
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.19
Beilstein:
1724426
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
98.0-102.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
106-108 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Działania biochem./fizjol.
Przeciwutleniacz i środek mukolityczny. Zwiększa komórkowe pule zmiataczy wolnych rodników. Zapobiega apoptozie w komórkach neuronalnych, ale indukuje apoptozę w komórkach mięśni gładkich. Hamuje replikację wirusa HIV. Może służyć jako substrat dla mikrosomalnej transferazy glutationu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suzanne M Cloonan et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(11), 4494-4505 (2015-05-12)
Ruthenium polypyridyl complexes show great promise as new photodynamic therapy (PDT) agents. However, a lack of detailed understanding of their mode of action in cells poses a challenge to their development. We have designed a new Ru(II) PDT candidate that
I-Ta Lee et al.
The American journal of pathology, 175(2), 519-532 (2009-07-18)
Oxidative stresses are believed to play an important role in the induction of both cell adhesion molecules and pro-inflammatory cytokines, a key event in a variety of inflammatory processes. The enzyme heme oxygenase-1 (HO-1) functions as an antioxidant and serves
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Anna M Sadowska
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(3), 127-135 (2012-03-01)
To develop an efficient therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), N-acetylcysteine (NAC) has been tested as a medication that can suppress various pathogenic processes in this disease. NAC is a thiol compound, which provides sulfhydryl groups. NAC can act
Michael Berk et al.
Trends in pharmacological sciences, 34(3), 167-177 (2013-02-02)
N-Acetylcysteine (NAC) targets a diverse array of factors germane to the pathophysiology of multiple neuropsychiatric disorders including glutamatergic transmission, the antioxidant glutathione, neurotrophins, apoptosis, mitochondrial function, and inflammatory pathways. This review summarises the areas where the mechanisms of action of