Kluczowe dokumenty
01-0492
Acetone
for residue analysis, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for residue analysis
agency
JIS 1000
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for residue analysis
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?