Kluczowe dokumenty
ST1629
Sigma-Aldrich
Mysz anty-GNA13 mAb (6F6-B5)
liquid, clone 6F6-B5, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-G Protein α13, Anti-Guanine Nucleotide Binding Protein α13, Anty-Guanine Nucleotide Binding Protein α13, Anty-G Protein α13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F6-B5, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNA13(10672)
Opis ogólny
Anty-GNA13, mysi przeciwciało monoklonalne, klon 6F6-B5, rozpoznaje białko GNA13 o masie ~40-45 kDa w komórkach HepG2. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i Western blotting.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko GNA13 o masie ~40-45 kDa.
Rozpoznaje białko GNA13 o masie ~40-45 kDa w komórkach HepG2.
Immunogen
Rekombinowany ludzki GNA13 o pełnej długości (aa 1-378), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki HepG2
Inne uwagi
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suhail Ahmed Kabeer Rasheed et al.
The Journal of biological chemistry, 288(11), 7986-7995 (2013-01-19)
G protein-coupled receptors (GPCRs) and their ligands have been implicated in progression and metastasis of several cancers. GPCRs signal through heterotrimeric G proteins, and among the different types of G proteins, GNA12/13 have been most closely linked to tumor progression.
Suhail Ahmed Kabeer Rasheed et al.
Oncogene, 37(10), 1340-1353 (2017-12-20)
Treatment failure in solid tumors occurs due to the survival of specific subpopulations of cells that possess tumor-initiating (TIC) phenotypes. Studies have implicated G protein-coupled-receptors (GPCRs) in cancer progression and the acquisition of TIC phenotypes. Many of the implicated GPCRs