11666690001
Roche
Bufory w pudełku, wstępnie zmieszany bufor TAE, 10x
pH 8.4, suitable for electrophoresis, pkg of 4 L, solution
Synonim(y):
Bufor TAE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 4 L
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
electrophoresis: suitable
pH
8.4
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
20-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Roztwór 10x
Jakość
Absence of contaminants: Free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
Postać fizyczna
Wygląd: klarowny, bezbarwny roztwór
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?